Learn More
MRM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16392-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816004
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
MRM1 belongs to the RNA methyltransferase trmH family and probably methylates the ribose of guanosine G-2270 in the peptidyl transferase center of the mitochondrial large ribosomal RNA (21S).
Especificaciones
Especificaciones
MRM1
Polyclonal
Unconjugated
MRM1
MRM1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
217038, 363661, 79922
-20°C
Liquid
Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6IN84, Q99J25
Mrm1
MRM1 Fusion Protein Ag9483
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat