Learn More
MRE11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | MRE11 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16897323
|
Proteintech
10744-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16887323
|
Proteintech
10744-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mre11 is an 80 kDa protein that acts as a Mn+2 dependent double stranded DNA 3′ to 5′ exonuclease and a single stranded DNA endonuclease. It is part of a larger complex with Rad50, p95 (Nibrin) and possibly other associated proteins involved in the nucleolytic end-processing of double strand breaks and telomere maintece.Especificaciones
MRE11 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P49959, Q61216 | |
17535, 4361, 64046 | |
MRE11 Fusion Protein Ag1105 | |
Primary | |
-20°C | |
MRE11 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ATLD, HNGS1, MRE11, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11A, MRE11B | |
MRE11, Mre11a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |