Learn More
Spectrum Labs™ Módulos de filtro MPE MicroKos™, estériles
Módulos de filtro Spectrum Labs™ MPE MicroKos™, estériles son filtros de fibra hueca de un solo uso diseñados para filtración de flujo tangencial.
Marca:  Spectrum Labs™ C02-E100-05-S
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12447061
  • 167.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para la filtración de flujo tangencial de volúmenes pequeños que van desde 1 ml a 100 ml
  • Los filtros de fibra hueca de un solo uso MicroKros™ son el primer dispositivo eficaz y práctico de filtración de flujo tangencial para caracterizar un proceso de escalamiento o filtración de volúmenes pequeños en un entorno de laboratorio.
  • MicroKros™ están disponibles con conexiones MLL x FLL y longitud efectiva 1
Especificaciones
Especificaciones
PES modificado
Estéril
Módulo de filtración de fibra hueca
Diám. ext. de la carcasa: 4,6 mm
100 kDa
Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra
Longitud total: 23 cm, longitud efectiva: 20 cm
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,1mm, D.I. de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm