Learn More
Spectrum Labs™ Módulos de filtro MPE MicroKos™, estériles
Módulos de filtro Spectrum Labs™ MPE MicroKos™, estériles son filtros de fibra hueca de un solo uso diseñados para filtración de flujo tangencial.
167.00€ - 173.00€
Especificaciones
Material PES modificado
Esterilidad Estéril
Tipo Módulo de filtración de fibra hueca
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Incluye Longitud (métrico) MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Incluye Longitud (métrico) MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
12447051
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum Labs™
C02-E003-05-S
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,2mm, D.I. de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra Longitud total: 23 cm, longitud efectiva: 20 cm 3 kDa
173.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12447061
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum Labs™
C02-E100-05-S
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,1mm, D.I. de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra Longitud total: 23 cm, longitud efectiva: 20 cm 100 kDa
167.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para la filtración de flujo tangencial de volúmenes pequeños que van desde 1mL a 100mL
  • Los filtros de fibra hueca de un solo uso MicroKros™ son el primer dispositivo eficaz y práctico de filtración de flujo tangencial para caracterizar un proceso de escalamiento o filtración de volúmenes pequeños en un entorno de laboratorio.
  • MicroKros™ están disponibles con conexiones MLL x FLL y 1 longitud efectiva
Especificaciones
Especificaciones
PES modificado
Estéril
Módulo de filtración de fibra hueca