Learn More
Spectrum Labs™ Módulos de filtro MPE MicroKos™
Los módulos de filtro MPE Spectrum Labs™ MicroKos™ son filtros de fibra hueca de un solo uso diseñados para la filtración de flujo tangencial.
186.00€
Especificaciones
Material PES modificado
Esterilidad No estéril
Incluye Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra
Tipo Módulo de filtración de fibra hueca
Diámetro (métrico) Diám. ext. de la carcasa: 4,6 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
12457051
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum Labs™
C02-E010-05-N
Longitud total: 23 cm, longitud efectiva: 20 cm 10 kDa
186.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12477051
Ver documentos Detalles de la promoción
Spectrum Labs™
C02-E030-05-N
Longitud total: 23 cm, longitud efectiva: 20 cm 30 kDa
186.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para la filtración de flujo tangencial de volúmenes pequeños que van desde 1mL a 100mL
  • Los filtros de fibra hueca de un solo uso MicroKros™ son el primer dispositivo eficaz y práctico de filtración de flujo tangencial para caracterizar un proceso de escalamiento o filtración de volúmenes pequeños en un entorno de laboratorio.
  • MicroKros™ están disponibles con conexiones MLL x FLL y 1 longitud efectiva
Especificaciones
Especificaciones
PES modificado
Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra
Diám. ext. de la carcasa: 4,6 mm
No estéril
Módulo de filtración de fibra hueca
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,1 mm, ID de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm