missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Módulos de filtro MPE MicroKos™

Los módulos de filtro MPE Spectrum Labs™ MicroKos™ son filtros de fibra hueca de un solo uso diseñados para la filtración de flujo tangencial.

Marca:  Spectrum Labs™ C02-E010-05-N

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12457051

  • 186.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Diseñado para la filtración de flujo tangencial de volúmenes pequeños que van desde 1 ml a 100 ml
  • Los filtros de fibra hueca de un solo uso MicroKros™ son el primer dispositivo eficaz y práctico de filtración de flujo tangencial para caracterizar un proceso de escalamiento o filtración de volúmenes pequeños en un entorno de laboratorio.
  • MicroKros™ están disponibles con conexiones MLL x FLL y longitud efectiva 1
Especificaciones

Especificaciones

PES modificado
No estéril
Módulo de filtración de fibra hueca
Diám. ext. de la carcasa: 4,6 mm
10 kDa
Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra
Longitud total: 23 cm, longitud efectiva: 20 cm
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,1 mm, ID de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales