Learn More
Welch™ Bomba de vacío MPC 301 Z ef
Utilice estas bombas para aplicaciones con productos químicos. Las bombas de vacío Welch Ilmvac™ MPC 301 Z ef utilizan PTFE y otros plásticos fluorados para las partes mojadas para permitir bombear disolventes agresivos y vapores ácidos.
Marca: Welch™ 412922
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Bomba de vacío regulada Ecoflex• Regulación de vacío por la variación del caudal de la bomba,
• Reduce el nivel sonoro
• Determinación automática del vacío óptimo
• Puerto RS 232
• Regulador de vacío Ecoflex
• Regulación de vacío por variación del caudal (velocidad motor) de la bomba
• La recuperación de los disolventes es óptima.
Especificaciones
43 l/min | |
310mm | |
200 W | |
43 l/min | |
190mm | |
Bomba de vacío | |
230 V |
230 V | |
MPC 301 Z | |
15.5 kg | |
50/60 Hz | |
260mm | |
< 8 mbar |