Learn More
Plum™ Dispensador MP2000
Código de producto. p-7159695
Click to view available options
Anchura (métrico):
130 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15761137
Marca: Plum™ P4251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema dispensador flexible para productos de bolsa en caja (jabón/limpieza de manos/loción para manos). Adecuado para plantas de producción, talleres de reparación, procesamiento de alimentos, colegios técnicos e industrias gráficas.
  • Diseño higiénico y fiable del dispensador
  • Se adapta fácilmente a los requisitos de higiene de las manos en el lugar de trabajo individual
  • Los productos MP2000 se suministran en paquetes herméticos para la prevención del crecimiento de bacterias
  • Fácil de montar, limpiar y reponer
  • Especificaciones
    Fondo (métrico) 110 mm
    Anchura (métrico) 130 mm
    Altura (métrico) 300 mm
    No. of Compartments 1