Learn More
MP Biomedicals™ Trypsin, Porcine Pancreas
Typical use for this product is in removing adherent cells from a culture surface. The concentration of trypsin necessary to dislodge cells from their substrate is dependent primarily on the cell type and the age of the culture.
228.96€ - 401.74€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Libere las células adherentes de las placas de cultivo de tejidos para su paso |
---|---|
Tipo de muestra | Porcino |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Tripsina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11402932
|
MP Biomedicals™
0215357180 |
100 g |
401.74€
100 g |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11492922
|
MP Biomedicals™
0215357125 |
25 g |
228.96€
25 g |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- CAS Number: 9002-07-7
- Molecular Weight: Approximately 23,000 or 22000 (for human)
- Composition: Trypsin is composed of two subunits, a-trypsin and b-trypsin. a-Trypsin is composed of two peptide chains and b-trypsin is composed of one chain.
- Activity: One BAEE unit will produce a DA253 of 0.001 per minute at pH 7.6 at 25°C using BAEE as substrate. Reaction volume = 3.2mL (1 cm light path).
One TAME unit hydrolyzes 1 umole of p-toluene-sulfonyl-L-arginine methyl ester (TAME) per minute at 25°C, pH 8.2, in the presence of 0.001 M calcium ion.
One USP trypsin unit is the activity causing a change in absorbance of 0.003 per minute under the conditions specified. - Activity Conversion:1 TAME unit = 19.2 USP or NF units = 57.5 BAEE Units
- Composition: Trypsin is composed of two subunits, a-trypsin and b-trypsin. a-Trypsin is composed of two peptide chains and b-trypsin is composed of one chain.
Especificaciones
Libere las células adherentes de las placas de cultivo de tejidos para su paso | |
de 4 °C | |
Tripsina |
Porcino | |
Polvo |