missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Trypsin, 1 - 300, From Hog Pancreas

From Hog Pancreas

713.00€

Especificaciones

Peso molecular 24000
Nombre Trypsin
Intervalo de pH ∽8
Fuente Hog
Requisitos de almacenamiento 4°C
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11493561
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
0210314083
250g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Trypsin, 1 - 300, [9002-07-7]

Parenzymol

Dry Powder

Especificaciones

Especificaciones

24000
∽8
4°C
Trypsin
Hog
Powder
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications