Learn More
MP Biomedicals™ Proteína de soja aislada
Proteína, 92 %
Marca:  MP Biomedicals™ 0290545625
Detalles adicionales : Peso : 11.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11492771
  • 425.06€ / 25 libras
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Una fuente de proteína utilizada en la preparación de las dietas de investigación animal.
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
11,33 kg
Proteína (N x 6,25) al 92 %, humedad al 6 %, ceniza al 4,1 %, grasa (extracto de PE) al 0,8 %, fibra (cruda) al 0,25 %, calcio al 0,15 %, fósforo al 0,8 %, sodio al 1,3 %, potasio al 0,05 %, tamaño de partículas al 90 % a través de malla 100, pH (mezcla en agua) 7,1, recuento de placas estándar < 10 000/g, negativo en «Salmonella», levadura-moho < 100/g, de 4,9 a 7,3 mg/g de proteína de inhibidor de tripsina
Proteína de soja aislada utilizada en la preparación de dietas de investigación con animales.
De 15 °C a 30 °C