Learn More
MP Biomedicals™ Proteinasa K de Tritirachium album
Endopeptidasa estable altamente activa con un amplio espectro de acción
Marca: MP Biomedicals™ 0219398191
Detalles adicionales : CAS : 39450-01-6 Peso : 0.01000kg
Descripción
La proteinasa K se utiliza en la digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para priones en la investigación de encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). Útil para la inactivación proteolítica de las nucleasas durante el aislamiento del ADN y el ARN, así como para la eliminación de endotoxinas asociadas a proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A y para la determinación de la localización enzimática en las membranas.
- Grado: Reactivo de biología molecular
- Actividad específica: >30 mAnson u/mg
- Presentación: Polvo blanco
- Punto isoeléctrico: 8,9 (Enc.)
- Coeficiente de extinción: E1 % = 14,2 (280 nm,10 mM de NaCl y 5 mM de CaCl2, pH de 8,0) (lit.)
- pH: de 7,5 a 12,00 (hemoglobina desnaturalizada como sustrato) (lit.)
- Soluble en agua
Una unidad mAnson es la cantidad de enzima que liberará 1 °mol de aminoácido Folin positivo por minuto con un pH de 7,5 y a 35 °C usando hemoglobina como substrato.
Aislamiento de ADN y ARN
Especificaciones
Blanco | |
Desde 7,5 hasta 12 | |
de 4 °C | |
1 g | |
30000 | |
Polvo liofilizado |
Biología molecular | |
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN | |
Tritirachium album | |
Proteinase K | |
Diisopropilfluorofosfato o fenilmetano sulfonil fluoruro, AEBSF y tripsina |