Learn More
MP Biomedicals™ Pokeweed Mitogen, Lyoph.
Phytolacca Americana
Marca: MP Biomedicals™ 08780331
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Immunoassay | |
7.2 to 7.4 | |
2° to 8°C | |
Lyophilized |
Pokeweed Mitogen, (Phytolacca Americana) from Phytolacca Americana | |
5mg | |
Recombinant |
Seguridad y manipulación
- Pokeweed Mitogen (Phytolacca Americana)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Pokeweed Mitogen (Phytolacca Americana)