Learn More
MP Biomedicals™ Lisozima de clara de huevo de pollo tipo VI
3X cristalizado, sin sal, sin albúmina
Marca: MP Biomedicals™ 0219530325
Detalles adicionales : CAS : 9001-63-2 Peso : 0.02500kg
Descripción
Actividad: ≥ 23.500 unidades Shugar/mg Definición de la unidad: Una unidad producirá una disminución en A450 de 0,001 por minuto a un pH de 6,24 y 25 °C utilizando Micrococcus lysodeikticus como sustrato. Liofilizado.
Especificaciones
3X | |
11 | |
de 0 °C | |
25 g | |
14388 | |
Liofilizado |
Blanco apagado | |
Lisado de E. coli y Streptomycetes con fines de extracción, como la extracción de antígeno específico del grupo | |
Clara de huevo de pollo | |
Lisozima | |
Los reactivos de superficie activa, como el dodecilsulfato, los alcoholes y los ácidos grasos, el imidazol y los derivados del indol, son inhibidores mediante la formación de complejos de cambio-transferencia. |