Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis Y
Para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos y esporas de hongos, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas
Marca: MP Biomedicals™ 116975025
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Y se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Los gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria tienen una alta densidad y dureza para agrietar las paredes de células duras, pero una superficie lisa para minimizar la cizalladura.
- Tamaño de tubo: 15 mL
- Tipos de muestras: Bacterias Gram (+/-), tejido fúngico y esporas, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Y | |
Hasta 2 g por preparación |
Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
25 x 15 mL |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.