Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix M, 2 mL Tubes
Lysing Matrix M Tubes contain one zirconium oxide ceramic sphere and are used to grind hard plant and animal tissues.
Marca: MP Biomedicals™ 116959050
Detalles adicionales : Peso : 2.49400kg
Descripción
La matriz de lisado M resistente al impacto se puede utilizar con instrumentos FastPrep o con un batidor de gránulos similar. Se utiliza para moler tejidos duros o frágiles y para aislar virus intactos de tejidos infectados. Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible con una mínima cantidad de cizallamiento mecánico.
- Tamaño de tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Hueso, corazón, pulmón, semillas, músculos esqueléticos, esporas, alimentos, plantas, raíces, muestras fijas, problemas difíciles
- Composición de la matriz: cincuenta esferas de molienda cerámicas de óxido de circonio de 6,35 mm de diámetro
Especificaciones
Esfera de cerámica recubierta de óxido de circonio de 0,64 cm (1/4 pulg) de diámetro | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisado M | |
Sin ARNasa |
Tejido animal, Plantas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Bolsa extra de esferas | |
50 × 50 ml | |
Hasta 2 g por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.