Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisis C, tubos de 2 ml
Contiene esferas de sílice de 1 mm. La matriz de lisis C se usa principalmente para la lisis de levaduras y hongos; también se puede utilizar para mohos, esporas y algas filamentosas.
Marca: MP Biomedicals™ 116912100
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño del tubo: 2 mL
- Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisado C | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
100 tubos de 2 mL |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.