Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix C, 4.5 mL Tubes
TallPrep™ Lysing Matrix C contains 1 mm silica spheres for lysis of yeast and fungi as well as molds, spores and filamentous algae.
Marca: MP Biomedicals™ 116972100
Detalles adicionales : Peso : 0.22700kg
Descripción
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
100 tubos de 4,5 mL |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado C | |
Sin ARNasa |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.