Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix B, 4.5 mL Tubes
TallPrep™ Lysing Matrix B contains 0.1 mm silica spheres for lysing bacteria and spores.
Marca: MP Biomedicals™ 116971025
Detalles adicionales : Peso : 0.11200kg
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado B contienen esferas de sílice de 0,1 mm y se utilizan con instrumentos FastPrep o con batidores de gránulos para lisar bacterias, tejidos fúngicos y esporas.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipos de muestras: Bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos fúngicos, esporas
- Material de gránulos: Esferas de sílice de 0,1 mm
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Bacteria, Hongos, Suelo, Tejido animal | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis B | |
Sin ARNasa |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Sin ADNasa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
25 tubos de 4,5 mL | |
Hasta 0,5 g por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.