Learn More
MP Biomedicals™ Fibronectin, 1mg
Marca:  MP Biomedicals™ 0855913
323.25 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21653" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Código de producto. 11444265
  • 340.26€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
5.3mg/mL
Fibronectin from Human Donor Plasma
Human Fibronectin is purified from Human Plasma using multi-step procedures
1mg
2° to 8°C
Cell Culture, Immunoassay
7.3
Gel Filtration/Ion Exchange Chromatography, Immunoabsorption
Human Donor Plasma