Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-TRP-URA, Powdered Media
Dropout supplement for S. cereviseae
Marca: MP Biomedicals™ 114540022
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Pérdida cuádruple
- Mezcla de suplemento de amino ácidos
- Formulaciones completas
- Formulaciones de pérdida
Formulación
- Añadir 0,60 g de CSM-His-Leu-Trp-Ura a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida cuádruple
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica y transcripción
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0 mg/l de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 0 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 0 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 0 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina | |
100 g |
De 15 °C a 30 °C | |
Media Broth | |
Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |