missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU-TRP, Powdered Media

Dropout supplement for S. cereviseae

Marca:  MP Biomedicals™ 114530122

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11317929

  • 187.00€ / 100 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 05-03-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Formulation

  • Add 0.62g of CSM-His-Leu-Trp to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes for complete synthetic defined triple drop-out medium

Applications:

Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation

Especificación

Especificación

Molecular biology Certified™
Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 50mg/L, L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 0mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 0mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 0mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
15-30°C
For growth of Saccharomyces cerevisiae
Powder
100g
CSM-HIS-LEU-TRP
Videos