Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU, Powdered Media
Dropout of Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cereviseae growth media
92.43€ - 674.16€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Formulario | Polvo |
Tipo de producto | Media Broth |
Formulación | 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0mg/ de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 0 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11317919
|
MP Biomedicals™
114520412 |
10 g |
92.43€
10 g |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11327919
|
MP Biomedicals™
114520422 |
100 g |
674.16€
100 g |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Formulation
- Add 0.67g of CSM-His-Leu to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes for complete synthetic defined double drop-out medium
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Polvo | |
10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0mg/ de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 0 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 20 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
De 15 °C a 30 °C | |
Media Broth | |
Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |