Learn More
MP Biomedicals™ Caseína
Bajo en elementos traza
Marca: MP Biomedicals™ 0296012825
Detalles adicionales : CAS : 9000-71-9 Peso : 11.35000kg
Descripción
Precipitado a partir de la leche bovina por ácido hidroclórico en lugar de ácido láctico para eliminar la mayoría de las trazas de metales que suelen estar presentes en la caseína. Se utiliza en diferentes dietas animales.
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
11,33 kg | |
De 15 °C a 30 °C |
Proteína 95 %, humedad 5 %, grasa 1,5 %, lactosa 0,2 %, ceniza 2,1 %, pH (solución al 10 %) 4,6 a 5,1, ácidos libres 0,2 % | |
Utilizado en diferentes dietas animales, agente bloqueador en inmunoquímica. | |
Rata |