Learn More
MP Biomedicals™ Bovine Collagen, Sterile
Aqueous solution
Marca:  MP Biomedicals™ 0219349220
Detalles adicionales : CAS : 9007-34-5 Peso : 0.02000kg
Código de producto. 11464812
  • 266.06€ / 20 ml
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Contains 0.3% pure bovine collagen buffered with 0.1% acetate. 95% type I collagen, 5% type III collagen. pH (20 °C): 3.2-3.8.
Especificaciones
Especificaciones
Contains 0.3% pure Bovine Collagen Buffered with 0.1% Acetate; 95% Type I Collagen, 5% Type III Collagen
1.7 to 2.1
Bovine
Solution
Collagen from Bovine
20mL
4°C