Learn More
MP Biomedicals™ BigPrep™ Lysing Matrix Y, 50 mL Tubes
Lysing Matrix Y contains 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to lyse yeast, fungi and algae.
Marca: MP Biomedicals™ 116976010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Los tubos de la matriz de lisado Y se pueden utilizar con instrumentos FastPrep o batidores de gránulos similares. Los gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria tienen una alta densidad y dureza para agrietar las paredes de células duras, pero una superficie lisa para minimizar la cizalladura.
- Tamaño de tubo: 50 mL
- Tipos de muestras: Bacterias Gram (+/-), tejido fúngico y esporas, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas
- Composición de la matriz: Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro
Especificaciones
Óxido de circonio estabilizado con Yttria | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Cada tubo contiene gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro. | |
10 × 50 ml |
Tejido animal, Plantas, Insectos | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
Matriz de lisis Y | |
Menos de 200 mg por preparación |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.