Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotics: Puromycin Dihydrochloride
Serve variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
83.00€ - 516.22€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Puromicina
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11420802
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
0219453910
10 mg
83.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
11440802
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
0219453980
100 mg
516.22€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Format: Powder, Non-sterile
All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.
Especificaciones
Especificaciones
de -20 °C
Polvo
Puromicina