Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, RIA Grade
Prepared by heat shock fractionation
Marca:  MP Biomedicals™ 0210503380
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 2.26800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441832
  • 990.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío
26-05-2021
Descripción
Descripción
  • Low fatty acids, IgG and hormones
  • Purity: >98%
  • pH: 7
  • Protease-free
Mfr. No. 180537 may substitute
Especificaciones
Especificaciones
ELISA, Western Blotting
66.338
6.8 to 7.2
Bovine Serum
Crystalline
Bovine Serum Albumin
100g
4°C