missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, 95%

Prepared by Cohn fractionation

Marca:  MP Biomedicals™ 0210370325

Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11497561

  • 141.78€ / 25 g


Fecha estimada de envío
05-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

ELISA, Western Blotting
66.338
5 to 5.4
25g
4°C
Flakes
Bovine Albumin Fraction V
The manufacturing process is performed under non-denaturing conditions so as to yield a product with a native fatty acid profile
Bovine
Videos