Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de minerales AIN-93G
Con talco
Marca:  MP Biomedicals™ 0296040050
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11491442
  • 1666.32€ / 50 Kg
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para crecimiento, embarazo y fases lactacionales de roedores
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
50 kg
De 15 a 30 °C
Carbonato de calcio al 35,7 %, fosfato monopotásico al 19,6 %, citrato de potasio monohidrato al 7,078 %, cloruro sódico al 7,4 %, sulfato de potasio al 4,66 %, óxido de magnesio al 2,4 %, citrato férrico al 0,606 %, carbonato de cinc al 0,165 %, carbonato de manganeso al 0,063 %, carbonato de cobre al 0,03 %, yodato de potasio al 0,001 %, selenato de sodio, anhidro al 0,00103 %, molibdato de amonio (4H2O) al 0,000795 %, metasilicato sódico (9H2O) al 0,145 %, sulfato de potasio de cromo (12H2O) al 0,0275 %, cloruro de litio al 0,00174 %, ácido bórico al 0,008145 %, fluoruro sódico al 0,00635 %, carbonato de níquel al 0,00318 %, vanadato amónico al 0,00066 %, azúcar en polvo al 22,1 %
Crecimiento, embarazo y fases lactacionales de roedores
Roedor
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.