Learn More
MP Biomedicals™ 2XYT-Broth, Capsules: Regular
Optimized for the growth and maintenance of M13 phage or other filamentous ssDNA bacteriophages
118.72€ - 950.82€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Formato | Cápsula |
Tipo de producto | Caldo 2XYT |
Formulación | Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l |
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11377669
|
MP Biomedicals™
113012031 |
Cápsula | 1000 g |
258.64€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11343319
|
MP Biomedicals™
113012021 |
Cápsula | 454 g |
118.72€
454 g |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11307679
|
MP Biomedicals™
113012041 |
Cápsula | 5000 g |
950.82€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Regular size capsules.
- Contents/L: 16g tryptone, 10g yeast extract, 5g NaCl
- Use 31 capsules/L
Especificaciones
Con certificado de biología molecular™ | |
Cápsula | |
Triptona 16 g/l, extracto de levadura 10 g/l, NaCI 5 g/l |
De 15 °C a 30 °C | |
Caldo 2XYT | |
Para el crecimiento y mantenimiento de fago M13 u otros fagos filamentosos |