Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA de lisado de células TIMP1 para ratones
Kit de ELISA tipo sándwich
Marca:  Invitrogen™ EMTIMP1CL
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Código de producto. 15485333
  • 624.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
Descripción
El inhibidor tisular de ratón de lisado celular-1 de las metaloproteínas matriciales (MS TIMP-1) ELISA cuantifica la Ms TIMP-1 en lisados celulares o tisulares de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la MS TIMP-1 natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) tipo sándwich de fase sólida TIMP-1 de ratón está diseñado para calcular la cantidad de la diana que se une entre una pareja de anticuerpos. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas-1 (TIMP-1) y los inhibidores tisulares las metaloproteinasas-2 (TIMP-2) tienen propiedades similares, específicamente en las enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conjuntivo. TIMP-1 forma un complejo de estequiometría 1:1 con colagenasas intersticiales activadas, estromelisina activada, la forma activa de la colagenasa tipo IV de 72 kDa (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A), y formas latentes y activas de colagenasa tipo IV de 92 kDa (también conocida como MMP-0 o gelatinasa B). Los TIMP inhiben la invasividad proteolítica de las células tumorales y los trofoblastos placentales normales.
Especificaciones
Especificaciones
P12032
3 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Lisados celulares
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
21857
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lisis celular, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Oncología
De 2 °C a 8 °C
Ratón
4 h 45 min
1,37-1000 pg/ml
De 3 pg/mL a 1000 pg/ml
Biotina
Citocinas y receptores
El par de anticuerpos suministrado en este kit reconoce el TIMP-1 de ratón.
Ratón
Lector de microplacas colorimétrico
Timp1
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
Lisado celular, 20 μL
RP23-132C19,3, Clgi, EPA, TIMP-1, TPA-S1, Timp
1 h 20 min