Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant IL-7
Interleukin 7
240.30€ - 726.30€
Especificaciones
Nombre | Interleukin-7, LP-1, Lymphopoietin 1, Pre-B cell factor |
---|---|
Tipo de célula | Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17179451
|
STEMCELL Technologies
78054 |
50 μg |
726.30€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17189451
|
STEMCELL Technologies
78054.1 |
10 μg |
240.30€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 24-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Interleukin 7 (IL-7) is a member of the type I cytokine family that is critical for T and B cell development and survival
- It is produced by non-hematopoietic cells in the thymus, lymphoid organs, and by bone marrow stromal cells (Lundström et al.) IL-7 binds to a receptor composed of common gamma chain and IL-7Ra (CD127) and signals through the JAK/STAT and PI3K pathways
- IL-7 regulates the survival of naïve and memory CD4+ and CD8+ T cells, γδ T cells, NK T cells, innate lymphoid cells, and T regulatory cells (Carrette & Surh), and provides signals to promote survival, proliferation, and differentiation during B cell development (Clark et al.; Corfe & Paige)
Especificaciones
Interleukin-7, LP-1, Lymphopoietin 1, Pre-B cell factor | |
Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes | |
≥95% |