Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant IL-4
Interleukin 4
236.74€ - 3915.52€
Especificaciones
Nombre B cell stimulating factor, BCDF, BCGF, BSF-1, Interleukin-4
Tipo de célula B Cells; Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes; Monocytes; Myeloid Cells; Neurons; T Cells
Grado de pureza o calidad ≥95%
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17179431
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78047
100 μg
786.03€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
17189431
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78047.1
20 μg
236.74€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-04-2024
para ver el stock
17199431
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
78047.2
1000 μg
3915.52€
1000 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Interleukin 4 (IL-4) is a type I cytokine produced by Th2 T cells, NK T cells, γ/δ T cells, eosinophils, mast cells, and activated basophils
  • IL-4 receptors are present on a number of cells, including hematopoietic, endothelial, epithelial, muscle, and brain tissues
  • IL-4 receptor engagement initiates signaling through the JAK/STAT pathway, and leads to the activation of PI3K and Ras/MAPK pathways (Nelms et al.) IL-4 plays a key role in immunoglobulin class switching in B cells and in regulating the differentiation of naïve T cells into T helper 2 (Th2) cells, while inhibiting Th1 differentiation
  • IL-4 acts together with tumor necrosis factor to stimulate expression of adhesion molecules on vascular endothelial cells and to downregulate expression of E-selectin, thus recruiting T cells and eosinophils to the site of inflammation (Nelms et al.)
Especificaciones
Especificaciones
B cell stimulating factor, BCDF, BCGF, BSF-1, Interleukin-4
B Cells; Dendritic Cells; Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Lymphocytes; Monocytes; Myeloid Cells; Neurons; T Cells
≥95%