Learn More
STEMCELL Technologies Mouse Recombinant IL-22
Interleukin 22
240.30€ - 1275.75€
Especificaciones
Nombre | IL-TIF, Interleukin-22 |
---|---|
Tipo de célula | Airway Cells; Hepatic Cells; Intestinal Cells; Keratinocytes; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+ |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17189411
|
STEMCELL Technologies
78039 |
100 μg |
1275.75€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17199411
|
STEMCELL Technologies
78039.1 |
10 μg |
240.30€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Interleukin 22 (IL-22) is a class 2 α-helical cytokine that signals through the class 2 cytokine receptor and activates the JAK/STAT pathway
- IL-22 is secreted by Th1, Th2, Tc22, and γδ T cells, dendritic, mast and NK cells
- It stimulates expression of antimicrobial peptides from epithelial cells, thus hindering bacterial infections
- Depending on the interactions with other cytokines, IL-22 can either promote inflammation or prevent tissue destruction by regulating host defense and tissue homeostasis at barrier surfaces (Sonnenberg et al.)
Especificaciones
IL-TIF, Interleukin-22 | |
Airway Cells; Hepatic Cells; Intestinal Cells; Keratinocytes; T Cells; T Cells, CD4+; T Cells, CD8+ | |
≥95% |