Learn More
Invitrogen™ Mouse H60 ELISA Kit
Mouse H60 quantitates mouse H60 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EM35RBX5
1756.75 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.33800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195629
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mouse H60 quantitates mouse H60 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse H60.
Especificaciones
Especificaciones
H60; H60a; histocompatibilidad 60; histocompatibilidad 60 A
82 pg/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
5 x 96 pruebas
Suero, 50 µl; plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl
H60
4 h 45 min
De 82 a 20 ng/ml
Biotina
Plasma, Sobrenadante, Suero
H60a
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min