Learn More
Mouse anti-Rat IgM Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen SA125271
170.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11525050
  • 255.00€ / 125 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SA1-25271 detects rat IgM.
Rat IgM Monoclonal antibody specifically detects Rat IgM in Rat samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
Rat IgM
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide
IR202 rat IgM myeloma protein.
125 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA
MARM-4
Biotin
Mouse
purified
RUO
Rat