Learn More
Mouse anti-Rat IgG1 Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen SA125262
197.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11535040
  • 296.00€ / 125 microgramos
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SA1-25262 recognizes rat IgG1. No reactivity with rat IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgA, IgM, IgE, or IgD.
Rat IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Rat IgG1 in Rat samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
Rat IgG1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide
Rat IR27 IgG1 myeloma protein.
125 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA
MARG1-2
Biotin
Mouse
purified
RUO
Rat