missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Rat IgG1/2a, Clone: G28-5, Secondary Antibody, BD

236.80€ - 520.70€

Especificaciones

Antígeno Mouse anti-Rat IgG1/2a
Clon G28-5
Formato Conjugated
Especie del huésped Murine
Estado normativo RUO
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Concentración Conjugado Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Conjugado Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15856228 Ver documentos BD Biosciences
550325
0.25mg/mL Biotin 1mL 329.60€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-10-2019
Añadir a la cesta
 
15817448 Ver documentos BD Biosciences
553879
0.5mg/mL 0.5mg 236.80€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-10-2019
Añadir a la cesta
 
15827448 Ver documentos BD Biosciences
553880
0.5mg/mL Biotin 0.5mg 391.90€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-10-2019
Añadir a la cesta
 
15837448 Ver documentos BD Biosciences
553881
0.5mg/mL FITC 0.5mg 520.70€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-10-2019
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

The G28-5 antibody reacts specifically with rat IgG1 and IgG2a. It does not react with other Ig isotypes. A suspension of pooled rat IgG1 was used as the source of immunogen.

Host Species: Mouse
Clone: G28-5
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Rat
Immunogen: Pooled rat IgG

ELISA, Flow Cytometry

Especificaciones

Especificaciones

Mouse anti-Rat IgG1/2a
Conjugated
RUO
IgG2a
Secondary
G28-5
Murine
Immunology
Monoclonal