Learn More
Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen MH1515
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10707713
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Human IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects Human IgG1 Fc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Human IgG1 Fc
Monoclonal
0.3-1 mg/mL
PBS with BSA and 5mM sodium azide; pH 7.5
IgG gamma 1
500 μL
Secondary
-20°C
IgG1 κ
Flow Cytometry
HP6070
Biotin
Mouse
purified