Learn More
CD14 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
269.28€ - 515.10€
Especificaciones
Antígeno CD14
Clon M5E2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado Brilliant Ultraviolet 805
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15834519
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
565780
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15824519
Ver documentos Detalles de la promoción
BD Biosciences
565779
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
The antibody was conjugated to BD Horizon BUV805 which is part of the BD Horizon Brilliant™ Ultraviolet family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon BUV395 with an Ex Max of 348nm and an acceptor dye with an Em Max at 805 nm. BD Horizon Brilliant BUV805 can be excited by the ultraviolet laser (355 nm) and detected with a 820/60 filter and a 770LP.
Especificaciones
Especificaciones
CD14
Flow Cytometry
Brilliant Ultraviolet 805
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
M5E2
Monoclonal
Mouse
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Human CD14 Protein
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.