Learn More
Morfolin-3-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15579523
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
109-11-5
C4H7NO2
101.11
MFCD00631009
VSEAAEQOQBMPQF-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinone, 3-ketomorpholine, morpholinone, morpholine-3-one, 3-oxomorpholine, 3-oxo-morpholine, acmc-1bpa5, ksc180o3n, morpholin-3-one; 3-morpholone
66953
morfolin-3-ona
O=C1COCCN1
109-11-5
C4H7NO2
101.11
MFCD00631009
VSEAAEQOQBMPQF-UHFFFAOYSA-N
3-morpholinone, 3-ketomorpholine, morpholinone, morpholine-3-one, 3-oxomorpholine, 3-oxo-morpholine, acmc-1bpa5, ksc180o3n, morpholin-3-one; 3-morpholone
66953
morfolin-3-ona
O=C1COCCN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Morpholin-3-one
Punto de fusión 106.0°C to 108.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.11
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Morpholin-3-one
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.