missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MORG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno MORG1
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16825515
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27244-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16815515
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27244-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

MORG1 is a member of the WD-40 protein family. The protein is proposed to function as a molecular scaffold for various multimeric protein complexes. The protein associates with several components of the extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway, and promotes ERK activity in response to serum or other signals. The protein also interacts with egl nine homolog 3 (EGLN3, also known as PHD3) and regulates expression of hypoxia-inducible factor 1, and has been purified as part of the spliceosome.
Especificaciones

Especificaciones

MORG1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q9BRX9, Q9DAJ4
67836, 84292
MORG1 Fusion Protein Ag15141
Primary
-20°C
WDR83
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MAPK organizer 1, MORG1, WDR83
Wdr83
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications