Learn More
Alfa Aesar™ MOPSO, 98%
Biological buffers, pH range 6.2 to 7.6
Marca:  Alfa Aesar™ 044135.30
Detalles adicionales : CAS : 68399-77-9 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309628
  • 242.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
68399-77-9
225.259
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
109333
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
C7H15NO5S
MFCD00009629
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid
Especificaciones
MOPSO
250g
C7H15NO5S
mopso, 2-hydroxy-3-morpholinopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, 2-hydroxy-4-morpholinepropanesulphonic acid, 3-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 3-n-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonic acid, beta-hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-4-morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, .beta.-hydroxy
C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)O)O
225.259
225.27
98%
276°C to 279°C
68399-77-9
MFCD00009629
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid
109333
Powder