Learn More
MOPS 10X Solution, Fisher BioReagents™
Premixed MOPS buffer solution (pH = 7.0) at 10X concentration. A low ionic strength buffer used for electrophoretic separation of formaldehyde denatured RNA
Marca:  Fisher Bioreagents BP2900-1
Detalles adicionales : CAS : 1132-61-2 Peso : 1.00000kg
Envase Frasco de polietileno Nalgene
Cantidad 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11889191
  • 35.58€ / 1 litro
Fecha estimada de envío
03-05-2021
Descripción
Descripción
Un tampón de baja fuerza iónica utilizado para la separación electroforética de ARN
Especificaciones
1132-61-2
209.26
3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
CHEBI:44115
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
C7H15NO4S
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
4-(3-sulfonatopropil)morfolina-4-ium
Especificaciones
MOPS
10X Solution, pH 7
C7H15NO4S
15, 6352
3-morpholinopropane-1-sulfonic acid, morpholinopropanesulfonic acid, morpholinopropane sulfonic acid, 4-morpholinepropane sulfonic acid, unii-273bp63nv3, 3-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholinopropanesulfonic acid, 3-n-morpholino propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
4-(3-sulfonatopropil)morfolina-4-ium
70807
Líquido
Protease free
RNase and DNase free
10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0
1132-61-2,7732-18-5,1310-73-2
10X soln. Report μmhos/cm, 1X soln. inclusive between 0.9mS/cm
Sin ADNasa
Pass Test
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
209.26
CHEBI:44115
Frasco de polietileno Nalgene
0,2 micras filtrado.
1L
Videos
SDS Documentos