Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5
Catalog Number p-7042246
82.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1132-61-2
C7H15NO4S
209.26
MFCD00006183
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
70807
CHEBI:44115
3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material MOPS buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL