missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Montmorillonita, mineral natural, Thermo Scientific™

Catalog Number 11319118
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1318-93-0
Al2H2O12Si4
360.307
MFCD00132796
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
71586775
dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1318-93-0
Al2H2O12Si4
360.307
MFCD00132796
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
71586775
dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]

Se utiliza en técnicas cromatográficas industriales, ampliamente utilizado en la industria del petróleo, soporte catalizador. Actúa como catalizador de ácido de Lewis sólido.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Montmorillonite
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Envase Frasco de plástico
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'