Learn More
Solución de monometilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Monomethylamine |
Envase | Frasco |
Forma física | Líquido |
Concentración | 1 g/L |
Tipo | Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Solvent or Matrix | H2O |
Cantidad | 500 mL |
Título del producto
Solución de monometilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido