Learn More
Monoethanolamine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5391234
418.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
141-43-5
C2H7NO
61.08
MFCD00008183
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
700
CHEBI:16000
2-aminoetan-1-ol
NCCO
141-43-5
C2H7NO
61.08
MFCD00008183
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
700
CHEBI:16000
2-aminoetan-1-ol
NCCO
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Monoethanolamine
Temperatura de inflamación 86.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1L = 1.02kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.08
Grado BAKER ANALYZED™ Reactivo de ACS
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.