Learn More
Tereftalato mono-metilo, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 352340250
Detalles adicionales : CAS : 1679-64-7 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10013903
  • 94.93€ / 25 g
Fecha estimada de envío
05-05-2021
1679-64-7
180.16
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
15513
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
C9H8O4
MFCD00002557
4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
ácido 4-metoxicarbonilbenzoico
Especificaciones
mono-Methyl terephthalate
Frasco de vidrio
219°C to 224°C
1679-64-7
100.0
C9H8O4
4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
180.16
180.16
97%
Authentic
Blanco
25g
96.0
97%
MFCD00002557
REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
ácido 4-metoxicarbonilbenzoico
15513
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • mono-Methyl terephthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos